Zirconium(IV) acetylacetonate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 17501-44-9
Molecular Formula: C20H28O8Zr
Formula Weight: 487.66
Physical Form: Crystals
Appearance: White
Odour: Weak
MDL No.: MFCD00000036
Formula:
C₂₀H₂₈O₈Zr Punto di fusione: 191…195 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000036 CAS Number: 17501-44-9 EINECS: 241-510-5 |