Bis(cyclopentadienyl)ruthenium (≥43,2% Ru)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ruthenocene, Bis(cyclopentadienyl)ruthenium(II)
confezionato sotto argo
CAS No.: 1287-13-4
Molecular Formula: C10H10Ru
Formula Weight: 231.26
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 194-198°
MDL No.: MFCD00001442
Formula:
C₁₀Ru Peso molecolare: 221,18 g/mol Punto di fusione: 194…198 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001442 CAS Number: 1287-13-4 EINECS: 215-065-2 |