Stampa…
Palladio 5% on barium carbonate, in polvere, reduced
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
11721.06 11721.14 11721.22
11721.06EA 0 EUR
11721.06 11721.14 11721.22
Palladio 5% on barium carbonate, in polvere, reduced
Palladium
Odour: Odourless UN No.: 1564 MDL No.: MFCD03427451
Formula: Pd
Peso molecolare: 106,420 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1564
ADR: ,