Stampa…
Metacrilato di isobutile 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methacrylic acid Isobutyl ester
412680010 412680025
ACRO412680010EA 56.8 EUR
ACRO412680010 ACRO412680025
Metacrilato di isobutile 99% stabilizzato
Metacrilato di isobutile
Formula: C₈H₁₄O₂
Peso molecolare: 142,2 g/mol
Punto di fusione: –37 °C
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008931
CAS Number: 97-86-9
EINECS: 202-613-0
UN: 2283
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 15 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.005 % (as methacrylic acid)