Stampa…
Cloruro di dimetilsolfammoile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
408590250 408591000 408595000
ACRO408590250EA 71.9 EUR
ACRO408590250 ACRO408591000 ACRO408595000
Cloruro di dimetilsolfammoile 99%
Cloruro di dimetilsolfammoile
Formula: C₂H₆ClNO₂S
Punto di ebollizione: 114 °C (75 mmHg)
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,337 g/cm³
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007425
CAS Number: 13360-57-1
EINECS: 236-412-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %