Stampa…
Diethyl chlorophosphate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
407241000 407240250 407245000
ACRO407241000EA 95 EUR
ACRO407241000 ACRO407240250 ACRO407245000
Diethyl chlorophosphate 95%
Diethyl chlorophosphate
Formula: C₄H₁₀ClO₃P
Peso molecolare: 172,55 g/mol
Punto di ebollizione: 81 °C (6 mmHg)
Densità: 1,19 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009075
CAS Number: 814-49-3
EINECS: 212-396-4
UN: 2927
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %