Stampa…
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
379520010
ACRO379520010EA 27.6 EUR
ACRO379520010
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Punto di fusione: 39…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658963
CAS Number: 21427-62-3
Visualizza i codici
Appearance Green-beige to orange Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥96.0 %