Stampa…
4-Nitrobenzyl chloroformate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
376040050 376040250
ACRO376040050EA 49.9 EUR
ACRO376040050 ACRO376040250
4-Nitrobenzyl chloroformate 95%
4-Nitrobenzyl chloroformate
Formula: C₈H₆ClNO₄
Punto di fusione: 32 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007375
CAS Number: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
UN: 2923
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to beige Solid and/or chunks or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 36 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)