(±)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
374280010
374280050
ACRO374280010EA
37.7
EUR
ACRO374280010
ACRO374280050
(±)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Formula:
C₈H₁₁NO Peso molecolare: 137,18 g/mol Punto di ebollizione: 261 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 53…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00130145 CAS Number: 7568-92-5 UN: 3263 ADR: 8,III |
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |