(Triisopropylsilyl)acetylene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₂₂Si Punto di ebollizione: 50…52 °C (6 mmHg) Flash Pt: 56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075452 CAS Number: 89343-06-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |