Stampa…
2-Bromoethyl ethyl ether 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
367400250 367401000
ACRO367400250EA 63.8 EUR
ACRO367400250 ACRO367401000
2-Bromoethyl ethyl ether 90%
2-Bromoethyl ethyl ether
Formula: C₄H₉BrO
Punto di ebollizione: 125…127 °C
Densità: 1,357 g/cm³
Flash Pt: 21 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00000237
CAS Number: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
UN: 2340
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %