Stampa…
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
366810050 366810250
ACRO366810050EA 128 EUR
ACRO366810050 ACRO366810250
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Methyl-6-aminonicotinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 159…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00797844
CAS Number: 36052-24-1
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
HPLC ≥96.0 %