Stampa…
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Pyrrolidino-1-cyclohexene
334830250 334831000
ACRO334830250EA 73.5 EUR
ACRO334830250 ACRO334831000
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine 95%
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₇N
Peso molecolare: 151,25 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C (15 mmHg)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003163
CAS Number: 1125-99-1
EINECS: 214-414-6
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %