Stampa…
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
314830050 314830250
ACRO314830050EA 87.4 EUR
ACRO314830050 ACRO314830250
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine
Formula: C₅H₁₄N₂
Punto di ebollizione: 145 °C
Densità: 0,81 g/cm³
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008292
CAS Number: 111-33-1
EINECS: 203-859-1
UN: 2733
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %