Diethyl acetylenedicarboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Diethyl but-2-yne-1,4-dioate
Formula:
C₈H₁₀O₄ Peso molecolare: 170.16 g/mol Punto di ebollizione: 107…110 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 1…3 °C Flash Pt: 94 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009186 CAS Number: 762-21-0 EINECS: 212-095-8 UN: 1760 ADR: 8 III |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |