Stampa…
Methacrolein 90% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Acrolein
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
292831000 292835000 292830100 292830500
ACRO292831000EA 610 EUR
ACRO292831000 ACRO292835000 ACRO292830100 ACRO292830500
Methacrolein 90% stabilizzato
Methacrolein
Formula: C₄H₆O
Peso molecolare: 70,09 g/mol
Punto di ebollizione: 69 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –81 °C
Densità: 0,847 g/cm³
Flash Pt: –15 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006974
CAS Number: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
UN: 2396
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % Hydroquinone