Stampa…
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
264130250 264131000
ACRO264130250EA 178 EUR
ACRO264130250 ACRO264131000
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal 97% stabilizzato
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
Formula: C₆H₁₅NO₂
Punto di ebollizione: 110…118 °C (760 mmHg)
Densità: 0,911 g/cm³
Flash Pt: 8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008476
CAS Number: 18871-66-4
EINECS: 242-641-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Stabilizer sodium carbonate
Titration with HClO4 ≥96.0 %