Stampa…
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
221871000 221870250
ACRO221871000EA 124 EUR
ACRO221871000 ACRO221870250
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal 97% stabilizzato
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
Formula: BrH₂CCH(OCH₃)₂
Punto di ebollizione: 148…150 °C (760 mmHg)
Densità: 1,43 g/cm³
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000213
CAS Number: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.2 % potassium carbonate