Stampa…
4'-Ethoxyacetanilide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Acetphenetidin, Acetophenetidin, Phenacetin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-Acetophenetidide
216591000 216595000 216590025
ACRO216591000EA 44.6 EUR
ACRO216591000 ACRO216595000 ACRO216590025
4'-Ethoxyacetanilide 97%
4'-Ethoxyacetanilide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,22 g/mol
Punto di fusione: 133…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009094
CAS Number: 62-44-2
EINECS: 200-533-0
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %