Methylenediphosphonic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
CH₆O₆P₂ Punto di ebollizione: 82 °C (6 mmHg) Punto di fusione: 200…204 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002139 CAS Number: 1984-15-2 EINECS: 217-851-0 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 197 to 204 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |