Stampa…
3-Nitrobenzensolfonato di sodio 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
209120010 209120025
ACRO209120010EA 95.7 EUR
ACRO209120010 ACRO209120025
3-Nitrobenzensolfonato di sodio 99%
3-Nitrobenzensolfonato di sodio
Formula: C₆H₄NNaO₅S
Punto di fusione: 350 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007490
CAS Number: 127-68-4
EINECS: 204-857-3
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
pH 6 to 10 (1 % in water)