Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50% in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
20100-5000
201000010
201000050
201005001
ACRO20100-5000EA
0
EUR
ACRO20100-5000
ACRO201000010
ACRO201000050
ACRO201005001
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50% in water
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid)
Formula:
H₃O₂P Punto di ebollizione: 108 °C (1013hPa) Punto di fusione: –25 °C Densità: 1,27 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02183592 CAS Number: 6303-21-5 EINECS: 228-601-5 UN: 3264 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with NaOH | 48.0 to 52.0 % |