Stampa…
Platino 5% on activated carbon hydrogenation catalyst
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Platinium
195230100 195230500
ACRO195230100EA 164 EUR
ACRO195230100 ACRO195230500
Platino 5% on activated carbon hydrogenation catalyst
Platino
Formula: Pt
Peso molecolare: 195.08 g/mol
Punto di ebollizione: 3827
Punto di fusione: 1769
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,07689
Visualizza i codici
Appearance Black Powder
Assay 5 % (Pt)
Additional info < 85 um: 90%