Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₀Cl₂Zr Punto di fusione: 242…245 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003726 CAS Number: 1291-32-3 EINECS: 215-066-8 ADR: 8,III |
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 242 to 245 °C |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |