Stampa…
Bis(trimethylsilyl)acetylene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
182010100 182010500
ACRO182010100EA 61.4 EUR
ACRO182010100 ACRO182010500
Bis(trimethylsilyl)acetylene 99%
Bis(trimethylsilyl)acetylene
Formula: C₈H₁₈Si₂
Peso molecolare: 170.4 g/mol
Punto di ebollizione: 136…137 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 21…24 °C
Densità: 0.75 g/cm³
Flash Pt: 2 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008276
CAS Number: 14630-40-1
EINECS: 238-671-9
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %