Stampa…
Iodosobenzene diacetate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
176560250 176561000 176565000
ACRO176560250EA 74.9 EUR
ACRO176560250 ACRO176561000 ACRO176565000
Iodosobenzene diacetate 98%
Iodosobenzene diacetate
Formula: C₁₀H₁₁IO₄
Punto di fusione: 161…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008692
CAS Number: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %