Stampa…
Tetraethylene glycol dimethyl ether 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane
174110010 174112500 174110025
ACRO174110010EA 114 EUR
ACRO174110010 ACRO174112500 ACRO174110025
Tetraethylene glycol dimethyl ether 99%
Tetraethylene glycol dimethyl ether
Formula: C₁₀H₂₂O₅
Peso molecolare: 222,28 g/mol
Punto di ebollizione: 275…276 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1,009 g/cm³
Flash Pt: 141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008505
CAS Number: 143-24-8
EINECS: 205-594-7
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.015 %