Stampa…
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1-Ethoxyethylidene)malononitrile, 2-(1-Ethoxy-ethylidene)-malononitrile
170290250 170291000
ACRO170290250EA 75.3 EUR
ACRO170290250 ACRO170291000
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile 99+%
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di fusione: 89…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001852
CAS Number: 5417-82-3
EINECS: 226-521-5
UN: 3439
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥99.0 %
Sulfated ash ≤1.0 %
pH 3.5 to 5.5 (c=4, water)
Specific optical rotation (On dried basis)