Stampa…
Acetamidine hydrochloride 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
170210100 170211000 170215000
ACRO170210100EA 40.6 EUR
ACRO170210100 ACRO170211000 ACRO170215000
Acetamidine hydrochloride 98+%
Acetamidine hydrochloride
Formula: C₂H₇ClN₂
Punto di fusione: 160…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013016
CAS Number: 124-42-5
EINECS: 204-700-9
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.0 to 102.0 %
HPLC 95.0 %