Stampa…
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
169540250 169545000 169540025
ACRO169540250EA 20.2 EUR
ACRO169540250 ACRO169545000 ACRO169540025
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin 98%
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Formula: C₅H₆Br₂N₂O₂
Peso molecolare: 285,92 g/mol
Punto di fusione: 187…191 °C (dec.)
Flash Pt: 155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003189
CAS Number: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Appearance Cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %