Stampa…
Hydantoin 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Imidazolidine-2,4-dione
168701000 168705000
ACRO168701000EA 31.2 EUR
ACRO168701000 ACRO168705000
Hydantoin 99%
Hydantoin
Formula: C₃H₄N₂O₂
Peso molecolare: 100,08 g/mol
Punto di fusione: 220…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005259
CAS Number: 461-72-3
EINECS: 207-313-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 223 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %