Stampa…
trans-Benzylideneacetone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (E)-4-Phenylbut-3-en-2-one, trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
164525000 164520500 164521000
ACRO164525000EA 274 EUR
ACRO164525000 ACRO164520500 ACRO164521000
trans-Benzylideneacetone 99%
trans-Benzylideneacetone
Formula: C₁₀H₁₀O
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Punto di ebollizione: 260…262 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 38,5…41 °C
Flash Pt: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008779
CAS Number: 1896-62-4
EINECS: 217-587-6
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38.5 to 41 °C
GC ≥98.5 %