Stampa…
Dibutyl phosphonate P 14,5-16%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
155061000 155065000
ACRO155061000EA 30.3 EUR
ACRO155061000 ACRO155065000
Dibutyl phosphonate P 14,5-16%
Dibutyl phosphonate
Formula: C₈H₁₉O₃P
Punto di ebollizione: 118…119 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: –57 °C
Densità: 0,995 g/cm³
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066633
CAS Number: 1809-19-4
EINECS: 217-316-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
Assay 14.5 to 16 % (P)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure