Butandiol glicidil etere 60%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ Punto di ebollizione: 266 °C (760 mmHg) Densità: 1,1 g/cm³ Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005146 CAS Number: 2425-79-8 EINECS: 219-371-7 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4590 to 1.4650 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥55 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |