Stampa…
Tetraethylene glycol 99.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
149590010 149590025 149590100
ACRO149590010EA 78.1 EUR
ACRO149590010 ACRO149590025 ACRO149590100
Tetraethylene glycol 99.5%
Tetraethylene glycol
Formula: C₈H₁₈O₅
Punto di ebollizione: 324…330 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –4,1 °C
Densità: 1,12 g/cm³
Flash Pt: 176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002879
CAS Number: 112-60-7
EINECS: 203-989-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %