Cyanoacetamide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₄N₂O Punto di fusione: 118…122 °C Flash Pt: 215 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008024 CAS Number: 107-91-5 EINECS: 203-531-8 |
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 118 to 122 °C |
GC | ≥98.5 % |