Stampa…
Triethylene glycol dimethyl ether 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,5,8,11-Tetraoxadodecane
139600010 139602500 139600025
ACRO139600010EA 122 EUR
ACRO139600010 ACRO139602500 ACRO139600025
Triethylene glycol dimethyl ether 99% stabilizzato
Triethylene glycol dimethyl ether
Formula: C₈H₁₈O₄
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di ebollizione: 216 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 0,986 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008504
CAS Number: 112-49-2
EINECS: 203-977-3
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 0.01 % BHT
Acid value ≤0.05 mg KOH/g