Stampa…
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: syn-2-Pyridinealdoxime
131790250 131791000
131790250.EA 78.1 EUR
131790250. 131791000.
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime 99+%
syn-Pyridine-2-carboxaldoxime
Formula: C₆H₆N₂O
Punto di fusione: 110…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167166
CAS Number: 1193-96-0
Visualizza i codici
Appearance White to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %