Stampa…
Phenylphosphonic dichloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
130802500 130800010
ACRO130802500EA 135 EUR
ACRO130802500 ACRO130800010
Phenylphosphonic dichloride 97%
Phenylphosphonic dichloride
Formula: C₆H₅Cl₂OP
Punto di ebollizione: 258 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 1,39 g/cm³
Flash Pt: 204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002070
CAS Number: 824-72-6
EINECS: 212-534-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %