Stampa…
Phenyl dichlorophosphate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
130480250 130481000
ACRO130480250EA 35.7 EUR
ACRO130480250 ACRO130481000
Phenyl dichlorophosphate 99%
Phenyl dichlorophosphate
Formula: C₆H₅Cl₂O₂P
Punto di ebollizione: 241…243 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,412 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002067
CAS Number: 770-12-7
EINECS: 212-220-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %