3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
127460050
127461000
127465000
ACRO127460050EA
20.6
EUR
ACRO127460050
ACRO127461000
ACRO127465000
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 99%
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O Peso molecolare: 174,2 g/mol Punto di ebollizione: 287 °C (265 mmHg) Punto di fusione: 127…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003138 CAS Number: 89-25-8 EINECS: 201-891-0 |
Appearance | Yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 127 to 131 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Water adsorption | ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C) |