Stampa…
N-Methylphenethylamine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
127450050 127450250 127451000
ACRO127450050EA 71.8 EUR
ACRO127450050 ACRO127450250 ACRO127451000
N-Methylphenethylamine 99%
N-Methylphenethylamine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135.21 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C (760 mmHg)
Densità: 0.93 g/cm³
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008291
CAS Number: 589-08-2
EINECS: 209-632-3
UN: 2735
ADR: 8 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %