Stampa…
N-Methylformanilide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
126810010 126811000 126815000 126810100
ACRO126810010EA 142 EUR
ACRO126810010 ACRO126811000 ACRO126815000 ACRO126810100
N-Methylformanilide 99%
N-Methylformanilide
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135.17 g/mol
Punto di ebollizione: 243…244 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 8…13 °C
Densità: 1.09 g/cm³
Flash Pt: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003283
CAS Number: 93-61-8
EINECS: 202-262-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %