Stampa…
2-Mercapto-2-thiazoline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Thiazoline-2-Thiol, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol
125560050 125561000 125565000
ACRO125560050EA 22.8 EUR
ACRO125560050 ACRO125561000 ACRO125565000
2-Mercapto-2-thiazoline 98%
2-Mercapto-2-thiazoline
Formula: C₃H₅NS₂
Peso molecolare: 119,21 g/mol
Punto di fusione: 103…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126013
CAS Number: 96-53-7
EINECS: 202-512-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
Titration with TBAH 97.5 to 102.0 %