4H-3,1-Benzossazin-2,4(1H)-dione 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
122481000
122485000
ACRO122481000EA
26.1
EUR
ACRO122481000
ACRO122485000
4H-3,1-Benzossazin-2,4(1H)-dione 98%
4H-3,1-Benzossazin-2,4(1H)-dione
Formula:
C₈H₅NO₃ Punto di fusione: 243 °C (dec.) Flash Pt: 308 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006700 CAS Number: 118-48-9 EINECS: 204-255-0 |
Appearance | Beige to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
HPLC | ≥94 % |