Stampa…
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Glycidol
120051000 120055000 120050025
ACRO120051000EA 50.5 EUR
ACRO120051000 ACRO120055000 ACRO120050025
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol 96%
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formula: C₃H₆O₂
Peso molecolare: 74,08 g/mol
Punto di ebollizione: 160…161 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –54 °C
Densità: 1,11 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005147
CAS Number: 556-52-5
EINECS: 209-128-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %