Stampa…
Furfurylamine 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Aminomethyl)furan
119800010 119800050 119802500
ACRO119800010EA 212 EUR
ACRO119800010 ACRO119800050 ACRO119802500
Furfurylamine 99+%
Furfurylamine
Formula: C₅H₇NO
Peso molecolare: 97,12 g/mol
Punto di ebollizione: 145…146 °C (761 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1,09 g/cm³
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003258
CAS Number: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %