Stampa…
Ethyl picolinate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
118860250 118861000
ACRO118860250EA 57.2 EUR
ACRO118860250 ACRO118861000
Ethyl picolinate 99%
Ethyl picolinate
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,11 g/cm³
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006292
CAS Number: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %