Stampa…
Ethyl dichlorophosphate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
118380250 118381000 118380050
ACRO118380250EA 89.4 EUR
ACRO118380250 ACRO118381000 ACRO118380050
Ethyl dichlorophosphate 97%
Ethyl dichlorophosphate
Formula: C₂H₅Cl₂O₂P
Peso molecolare: 162,94 g/mol
Punto di ebollizione: 167 °C (758 mmHg)
Densità: 1,373 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002069
CAS Number: 1498-51-7
EINECS: 216-099-0
UN: 3390
ADR: 6.1,
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm