Stampa…
Ethoxymethylenemalononitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
117921000 117925000
ACRO117921000EA 103 EUR
ACRO117921000 ACRO117925000
Ethoxymethylenemalononitrile 98%
Ethoxymethylenemalononitrile
Formula: C₆H₆N₂O
Peso molecolare: 122,13 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 63…69 °C
Flash Pt: 155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001854
CAS Number: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %